53541
Tulobuterol hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-tert-Butylamino-1-(2-chlorophenyl)ethanol hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H
chave InChI
RSLNRVYIRDVHLY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?