52302
1-O-Palmityl-rac-glycerol
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
rac-1-Hexadecyl-glycerol, rac-Glycerol-1-hexadecyl ether, DL-α-Hexadecylglycerol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (GC)
pf
60-65 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C19H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(21)17-20/h19-21H,2-18H2,1H3
chave InChI
OOWQBDFWEXAXPB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Cnr1(25248)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)