Documentos Principais
51937
Supelco
N-Acetyl-3,5-dimethyl-4-benzoquinone imine
analytical standard
Sinônimo(s):
N-(3,5-Dimethyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
177.20
Beilstein:
4982746
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (GC)
≥95.0% (elemental analysis)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(C)=CC(C=C1C)=NC(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-6-4-9(11-8(3)12)5-7(2)10(6)13/h4-5H,1-3H3
chave InChI
VUPORYDINWWWKZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)