50953
Bisphenol G
analytical standard
Sinônimo(s):
2,2-Bis(4-hydroxy-3-isopropylphenyl)propan, 4,4′-(1-Methylethylidene)bis[2-(1-methylethyl)phenol], 4,4′-Isopropylidenebis(2-isopropylphenol), NSC 21526
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=C1)=C(C(C)C)C=C1C(C)(C)C2=CC=C(O)C(C(C)C)=C2
InChI
1S/C21H28O2/c1-13(2)17-11-15(7-9-19(17)22)21(5,6)16-8-10-20(23)18(12-16)14(3)4/h7-14,22-23H,1-6H3
chave InChI
IJWIRZQYWANBMP-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?