500399
ProClin™ 200
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 3.6 L
Sinônimo(s):
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
prazo de validade
18 mo.
contém
3% Mg and Cu salts
composição
CMIT/MIT, 1.5%
embalagem
pkg of 3.6 L
Parâmetros
operating temperature at <45 °C
matriz
Water
operating pH range
2.5-8.5
faixa de pH
1.7-3.7
pb
100 °C
pf
-3 °C
solubilidade
water: soluble
densidade
1.02 g/cm3
Aplicação
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?