49868
2′-Aminoacetophenone
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Acetylaniline
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.613-1.619
n20/D 1.614 (lit.)
p.e.
85-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3
chave InChI
GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)