49757
Tetrahydrofurfuryl alcohol
analytical standard
Sinônimo(s):
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.52 (vs air)
pressão de vapor
2.3 mmHg ( 39 °C)
Ensaio
≥98.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
9.7 %
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452-1.454
pb
178 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
chave InChI
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.