49558
2,6-Dimethyl-4-quinolinecarboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Succinimidyl-2,6-dimethyl-4-quinolinecarboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
HPLC: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2nc(C)cc(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)c2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-3-4-13-11(7-9)12(8-10(2)17-13)16(21)22-18-14(19)5-6-15(18)20/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3
chave InChI
HDQNGUNXGKGYSR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)