Documentos Principais
49380-U
Sigma-Aldrich
ProClin 150
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 110 kg
Sinônimo(s):
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
descrição
biocide for IVD use
Formulário
liquid
prazo de validade
2 yr
contém
23 to 25% Mg salts
composição
CMIT/MIT, 1.5%
embalagem
pkg of 110 kg
Parâmetros
operating temperature at <45 °C
Matriz
Water
Faixa de pH operacional
2.5-8.5
faixa de pH
1.7-3.7
p.e.
100 °C
pf
-21 °C
solubilidade
water: soluble
densidade
1.20 g/cm3
Aplicação
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Informações legais
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Exoneração de responsabilidade
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)