Documentos Principais
46098
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diformate
≥98.0%
Sinônimo(s):
1,2-Diformyloxyethane
About This Item
Fórmula linear:
HCOOCH2CH2OCHO
Número CAS:
Peso molecular:
118.09
Beilstein:
1746362
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0%
índice de refração
n20/D 1.415
p.e.
174-178 °C (lit.)
densidade
1.226 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=COCCOC=O
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Formate esters of 1,2-ethanediol: Major decomposition products of p-dioxane during storage.
D Jewett et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 25(1), 118-121 (1980-07-01)
Alexandra Chaskopoulou et al.
Journal of medical entomology, 46(6), 1400-1406 (2009-12-08)
Vapor toxicities of two prototype formate esters, ethylene glycol di-formate (EGDF) and heptyl formate, and the prototype heterobicyclic menthofuran were determined against laboratory-reared adult house flies, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae). Toxicities were compared between house flies and other dipteran