Documentos Principais
45709
Supelco
2,4,5-T-2-ethylhexyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Ethylhexyl (2,4,5-trichlorophenoxy)acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H21Cl3O3
Número CAS:
Peso molecular:
367.70
Beilstein:
2299246
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C16H21Cl3O3/c1-3-5-6-11(4-2)9-22-16(20)10-21-15-8-13(18)12(17)7-14(15)19/h7-8,11H,3-6,9-10H2,1-2H3
chave InChI
MNELUOHPQMJXGU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)