Documentos Principais
36132
Supelco
Iprodione
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
[3-(3,5-Dichlorophenyl)-2,4-dioxoimidazolidinyl]-N-(methylethyl)carboxamide, Iprodione
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 597,00
R$ 597,00
Previsão de entrega em31 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 597,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3N2C3H2O2CONHCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
330.17
Beilstein:
895003
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 597,00
Previsão de entrega em31 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
130-134 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NC(=O)N1CC(=O)N(C1=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2
InChI
1S/C13H13Cl2N3O3/c1-7(2)16-12(20)17-6-11(19)18(13(17)21)10-4-8(14)3-9(15)5-10/h3-5,7H,6H2,1-2H3,(H,16,20)
chave InChI
ONUFESLQCSAYKA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Iprodione is an agricultural and horticultural dicarboximide[1] fungicide[2], having potent anti-androgenic property.[3]
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Fludioxonil PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46102
Fludioxonil
Fluopyram PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32462
Fluopyram
Diflufenican PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45751
Diflufenican
Novaluron PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32419
Novaluron
Indoxacarb PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33969
Indoxacarb
Pirimicarb PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45627
Pirimicarb
Kresoxim-methyl PESTANAL®, analytical standard
Supelco
37899
Kresoxim-methyl
Tebuconazole PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32013
Tebuconazole
Difenoconazol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36531
Difenoconazol
Feasibility of a microwave liquid sensor based on molecularly imprinted sol-gel polymer for the detection of iprodione fungicide
Bou-Maroun E, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 244, 24-30 (2017)
Effects of low doses of carbendazim or iprodione either separately or in mixture on the pubertal rat seminiferous epithelium: An ex vivo study
Durand P, et al.
Toxicology in vitro (2017)
Morphogenetic Alterations of Alternaria alternata Exposed to Dicarboximide Fungicide, Iprodione
Kim E, et al.
The plant pathology journal, 33, 95-95 (2017)
Jorge Morales et al.
Chemosphere, 92(11), 1536-1541 (2013-05-21)
The influence of humic aggregates in water solution upon the chemical stability of Iprodione has been investigated under basic conditions. Taking into account that an important part of soils are colloids, the possibility of its presence implies that soil composition
Leiyan Yan et al.
Fungal genetics and biology : FG & B, 47(9), 753-760 (2010-07-03)
We present a characterization of bos5 from Botrytis cinerea, a gene that encodes a mitogen-activated protein kinase kinase (MAPKK), which is homologous to OS-5 of Neurospora crassa. The bos5 gene deletion mutant exhibited reduced vegetative growth and strongly impaired conidiation.