Key Documents
45692
Supelco
2,4,5-TP methyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9Cl3O3
Número CAS:
Peso molecular:
283.54
Beilstein:
2135850
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H9Cl3O3/c1-5(10(14)15-2)16-9-4-7(12)6(11)3-8(9)13/h3-5H,1-2H3
chave InChI
YTAXYXOJOYIQQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)