45615
Perthan
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(cc1)C(C(Cl)Cl)c2ccc(CC)cc2
InChI
1S/C18H20Cl2/c1-3-13-5-9-15(10-6-13)17(18(19)20)16-11-7-14(4-2)8-12-16/h5-12,17-18H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
QFMDFTQOJHFVNR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?