45504
Fluoranthene
analytical standard
Sinônimo(s):
Benzo[j,k]fluorene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
384 °C (lit.)
pf
105-110 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
chave InChI
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
388.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
198.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?