45431
Dichlobenil
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,6-Dichlorobenzonitrile, Dichlobenil
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
143-146 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
chave InChI
YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Cereals[2] and dry fruits[3] by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Food samples by GC-MS/MS with MRM detection.[4]
- Grape seed extracts by GC coupled to triple quadrupole mass spectrometry (QqQ-MS/MS) equipped with electron ionization (EI) and MRM detection.[5]
- Wheat flour samples by magnetic solid-phase extraction (MSPE) along with high performance liquid chromatography-diode array detection (DAD).[6]
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)