Documentos Principais
45319
Supelco
Alloxydim-sodium
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H24NNaO5
Número CAS:
Peso molecular:
345.37
Beilstein:
9506346
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCC\C(=N/OCC=C)C1=C([O-])CC(C)(C)C(C(=O)OC)C1=O
InChI
1S/C17H25NO5.Na/c1-6-8-11(18-23-9-7-2)13-12(19)10-17(3,4)14(15(13)20)16(21)22-5;/h7,14,19H,2,6,8-10H2,1,3-5H3;/q;+1/p-1/b18-11+;
chave InChI
SZXAJDQTPWYNBN-NWBUNABESA-M
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)