448516
2-Pentanona
ReagentPlus®, ≥99%, purified by redistillation
Sinônimo(s):
Metilpropilcetona
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
941 °F
purificado por
redistillation
Lim. expl.
8.2 %
índice de refração
n20/D 1.39 (lit.)
pb
101-105 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 72.6 g/L at 20 °C
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?