44638
3-(Methylthio)propionaldehyde
analytical standard
Sinônimo(s):
3-(Methylmercapto)propionaldehyde, 3-(Methylthio)propanal, Methional, NSC 15874
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
760 mmHg ( 165 °C)
Ensaio
≥97.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1.0% water
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
pb
165-166 °C (lit.)
densidade
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
chave InChI
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?