Documentos Principais
43825
Supelco
Salicylic acid (phenyl-13C6)
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzoic acid (phenyl-13C6)
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 11.296,00
R$ 11.296,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 11.296,00
About This Item
Fórmula linear:
2-(HO)13C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
144.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 11.296,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
158-161 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
Formato
neat
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
YGSDEFSMJLZEOE-IDEBNGHGSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Nota de análise
LC-MS identity conforms
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)