43758
(±)-1,2,4-Butanetriol
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D6584
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.474
p.e.
190-191 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.184 g/mL at 20 °C
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2
chave InChI
ARXKVVRQIIOZGF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
370.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
188 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)