437530
Trichloroethylene
≥99.5%, ACS reagent
Sinônimo(s):
TCE, Trichloroethene
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
61 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
770 °F
Impurezas
≤0.0001 meq/g Titr. Acid
≤0.0003 meq/g Titr. base
≤0.02% water
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
pb
86.7 °C (lit.)
86.7 °C
pf
−84.8 °C (lit.)
densidade
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
heavy metals: ≤1 ppm
cadeia de caracteres SMILES
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
chave InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
closed cup - does not flash
Ponto de fulgor (°C)
closed cup - does not flash
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?