Documentos Principais
42409
Supelco
Lewatit® MonoPlus M 800
~1.3 mmol/g
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
SB.52
Formulário
beads
Nível de qualidade
técnica(s)
LPLC: suitable
perda
~50% loss on drying
Matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
quaternary amine
tamanho de partícula
~0.6 mm
capacidade
~1.3 mmol/g
técnica de separação
anion exchange
Informações legais
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)