41373
Heptenophos
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
7-Chlorobicyclo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-yl dimethyl phosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
carbon content, 42.27-43.99%
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
COP(=O)(OC)OC1=C(Cl)C2C=CCC12
InChI
1S/C9H12ClO4P/c1-12-15(11,13-2)14-9-7-5-3-4-6(7)8(9)10/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3
chave InChI
GBAWQJNHVWMTLU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?