Documentos
40998
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulfonate inner salt
purum, ≥95.0% (N)
Sinônimo(s):
Octyl sulfobetaine, SB3-8
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Número CAS:
Peso molecular:
279.44
Beilstein:
3962489
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
descrição
zwitterionic
grau
purum
Ensaio
≥95.0% (N)
Impurezas
≤5% water
CMC
330 mM (20-25°C)
pf
171-174 °C
212-215 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H29NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-11-14(2,3)12-10-13-18(15,16)17/h4-13H2,1-3H3
chave InChI
QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Zwitterionic detergent employed in capillary zone electrophoresis, CZE
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
M. Senda et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 15, 778-778 (1992)