39587
2-Methylfuran
analytical standard
Sinônimo(s):
Silvan
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.8 (vs air)
pressão de vapor
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.3% water
índice de refração
n20/D 1.432-1.434
n20/D 1.433 (lit.)
pb
63-66 °C (lit.)
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
chave InChI
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?