39405
4-(Dimethylamino)pyridine
purum, ≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylpyridin-4-amine, DMAP
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (NT)
forma
crystals
pellets
pf
108-110 °C (lit.)
111-114 °C
solubilidade
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless to almost colorless
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a capping agent in the preparation of water-soluble gold nanoparticles.
- As an initiator in the polymerization of epoxy monomers.
- As an auxiliary reagent in the electroless preparation of gold nanotubes applicable in catalysis.
- As a catalyst in the preparation of γ- and δ-lactones via iodolactonization of γ,δ-unsaturated carboxylic acids.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
255.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
124 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?