Documentos Principais
393363
Sigma-Aldrich
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
99%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 483,00
5 G
R$ 1.669,00
R$ 483,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 483,00
5 G
R$ 1.669,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H24O2
Número CAS:
Peso molecular:
224.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 483,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder or crystals
pf
160-162 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@@]12CC[C@@](CC1)(CC2)C(O)=O
InChI
1S/C14H24O2/c1-2-3-4-5-13-6-9-14(10-7-13,11-8-13)12(15)16/h2-11H2,1H3,(H,15,16)/t13-,14-
chave InChI
IAQHPZFALQQESM-HDJSIYSDSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Michael J Wilde et al.
Journal of chromatography. A, 1378, 74-87 (2015-01-03)
Although bicyclic acids have been reported to be the major naphthenic acids in oil sands process-affected water (OSPW) and a well-accepted screening assay indicated that some bicyclics were the most acutely toxic acids tested, none have yet been identified. Here