39302
Okadaic acid solution
20 μg/g in methanol (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
35-Demethyl-DTX 1 solution, 35-Demethyldinophysistoxin 1 solution, NSC 677083
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentração
20 μg/g in methanol (nominal concentration)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@]7(O[C@@H](CC[C@H]7O)C[C@](O)(C)C(=O)O)C=C(C[C@H]1[C@H](C)\C=C\[C@@H]2O[C@@]3(OC4[C@H](O[C@@H](C(=C)[C@H]4O)[C@@H](O)C[C@@H](C5O[C@]6(OCCCC6)CC[C@H]5C)C)CC3)CC2)C
InChI
1S/C44H68O13/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49)/b10-9+/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36-,37?,38+,39?,41-,42+,43-,44-/m1/s1
chave InChI
QNDVLZJODHBUFM-AAWJMCDUSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are stated on the enclosed certificate.
For the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)