39225
5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonamide
for fluorescence, ≥98.5% (TLC)
Sinônimo(s):
DNSA, Dansyl amide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for fluorescence
Ensaio
≥98.5% (TLC)
Formulário
solid
pf
218-221 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C12H14N2O2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3,(H2,13,15,16)
chave InChI
TYNBFJJKZPTRKS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
substituído por
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)