Documentos Principais
38874
Supelco
Pseudoerythromycin A enol ether
analytical standard
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 4.993,00
R$ 4.993,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 4.993,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H65NO12
Número CAS:
Peso molecular:
715.91
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.993,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H](O)[C@@](C)(O)C1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)CC(C)=C(O4)[C@@H]1C
InChI
1S/C37H65NO12/c1-14-25(39)37(10,43)32-20(4)28-18(2)16-36(9,50-28)31(49-34-27(40)24(38(11)12)15-19(3)45-34)21(5)29(22(6)33(42)48-32)47-26-17-35(8,44-13)30(41)23(7)46-26/h19-27,29-32,34,39-41,43H,14-17H2,1-13H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,29+,30+,31-,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
chave InChI
NMIWBQUQCOMGHJ-FYFYGOHNSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
B Greenwood et al.
Gastroenterology, 106(3), 624-628 (1994-03-01)
Erythromycin (EM-A) and some of its analogues stimulate gastrointestinal smooth muscle contractions. Because gastroesophageal reflux disease (GERD) in humans is in part caused by a reduction in lower esophageal sphincter (LES) pressure, the aim of this study was to investigate