Documentos
38325
Supelco
21-Chloro-9-fluoro-11β-hydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione
≥95.0% (HPLC), pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
Clobetasol impurity B (PhEur)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H26ClFO3
Número CAS:
Peso molecular:
392.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤10.0% related substances
≤5.0% solvents
≤5.0% water
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C(=O)CCl)[C@@]2(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]2C1
InChI
1S/C22H26ClFO3/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,24)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-23/h6-7,9,15-16,18,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t15-,16-,18-,20-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
YWRGNRUKHBYFTD-QEYSUVLUSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.