Documentos Principais
37310
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran
technical, ≥85% (GC)
Sinônimo(s):
4-Methoxy-5,6-dihydropyran
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Beilstein:
1341205
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
technical
Ensaio
≥85% (GC)
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.463
p.e.
59 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
chave InChI
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
Atenção
may discolor to deep yellow on storage
Outras notas
Reagent used for the introduction of the achiral Mthp protecting group for alcohols; derivatization does not introduce an asymmetric center, used primarily in oligonucleotide synthesis[1][2]
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
D.G. Norman et al.
Synthesis, 874-874 (1985)
4-methoxytetrahydropyran-4-yl. A symmetrical alternative to the tetrahydropyranyl protecting group.
C B Reese et al.
Tetrahedron, 26(4), 1023-1030 (1970-02-01)