Documentos Principais
37098
Supelco
Methoxychlor-d14 (bis(4-methoxyphenyl-d7))
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1,1,1-Trichloro-2,2-bis-(p-methoxy-d3-phenyl-d4)ethane, 2,2-Bis(4-methoxy-d3-phenyl-d4)-1,1,1-trichloroethane, Methoxychlor-d14
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16D14HCl3O2
Número CAS:
Peso molecular:
359.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C([2H])C(C(C(Cl)(Cl)Cl)C2=C([2H])C([2H])=C(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])=C2[2H])=C([2H])C([2H])=C1OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
chave InChI
IAKOZHOLGAGEJT-DDAUHAMOSA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)