Documentos Principais
36817
Supelco
Indicator buffer tablets
for complexometry, tablets
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
grau
for complexometry
Impurezas
ammonium chloride
Embalagem
500 pieces
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)