36704
3,5-Dichloroaniline
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
259-260 °C/741 mmHg (lit.)
pf
46-52 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
chave InChI
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
271.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
133 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?