Key Documents
363227
Sigma-Aldrich
4,4′-Diazido-2,2′-stilbenedisulfonic acid disodium salt hydrate
97%
About This Item
Fórmula linear:
N3C6H3(SO3Na)CH=CHC6H3(N3)SO3Na · xH2O
Peso molecular:
466.36 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
173-184 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=[N+]=N[Na])N=[N+]=N[Na]
InChI
1S/C14H10N6O6S2.2Na.H2O/c15-19-17-11-5-3-9(13(7-11)27(21,22)23)1-2-10-4-6-12(18-20-16)8-14(10)28(24,25)26;;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1+;;;
chave InChI
GQDMQDHXOKHNMS-YOTINIEPSA-L
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)