36236
(−)-Curcumol
analytical standard
Sinônimo(s):
(3S,3aS,5S,6R,8aS)-Octahydro-3-methyl-8-methylene-5-(1-methylethyl)-6H-3a,6-epoxyazulen-6-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1C[C@@]23O[C@]1(O)CC(=C)[C@@H]2CC[C@@H]3C
InChI
1S/C15H24O2/c1-9(2)13-8-14-11(4)5-6-12(14)10(3)7-15(13,16)17-14/h9,11-13,16H,3,5-8H2,1-2,4H3/t11-,12-,13-,14-,15+/m0/s1
chave InChI
QRMPRVXWPCLVNI-YYFQZIEXSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?