Documentos Principais
36183
Supelco
Oxabetrinil
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
232.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N#C\C(=N\OCC1OCCO1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O3/c13-8-11(10-4-2-1-3-5-10)14-17-9-12-15-6-7-16-12/h1-5,12H,6-7,9H2/b14-11-
chave InChI
WFVUIONFJOAYPK-KAMYIIQDSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)