34178
Mesosulfuron-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(CNS(C)(=O)=O)cc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
InChI
1S/C17H21N5O9S2/c1-29-13-8-14(30-2)20-16(19-13)21-17(24)22-33(27,28)12-7-10(9-18-32(4,25)26)5-6-11(12)15(23)31-3/h5-8,18H,9H2,1-4H3,(H2,19,20,21,22,24)
chave InChI
NIFKBBMCXCMCAO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)