Documentos Principais
35379
Supelco
Oxyclozanide-(benzoyl ring-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,3,5-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenz-13C-amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C7H6Cl5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
407.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1NC(=O)[13c]2[13c](O)[13c](Cl)[13cH][13c](Cl)[13c]2Cl
InChI
1S/C13H6Cl5NO3/c14-4-1-6(16)11(20)8(2-4)19-13(22)9-10(18)5(15)3-7(17)12(9)21/h1-3,20-21H,(H,19,22)/i3+1,5+1,7+1,9+1,10+1,12+1
chave InChI
JYWIYHUXVMAGLG-HKSRGPIRSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)