Documentos Principais
34969
Supelco
Mistura de isômeros de hexano
≥85% isomers basis (GC), for preparative liquid chromatography, suitable for HPLC
Sinônimo(s):
Hexanos, Iso-hexano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
grau:
for preparative liquid chromatography
Ensaio:
≥85% isomers basis (GC)
técnica(s):
HPLC: suitable
aplicação(ões):
food and beverages
p.e.:
68-70 °C (lit.)
Nome do produto
Mistura de isômeros de hexano, for preparative liquid chromatography, ≥85% isomers basis (GC)
grau
for preparative liquid chromatography
densidade de vapor
3 (vs air)
Ensaio
≥85% isomers basis (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
437 °F
Lim. expl.
7.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤4.9% n-hexane (GC)
transmitância
210 nm, ≥50%
250 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
p.e.
68-70 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Pertains only in Germany: unversteuert
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)