Documentos Principais
34572
Supelco
Thiabendazole-(benzimidazole-3a,4,5,6,7,7a-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole-3a,4,5,6,7,7a-13C6, Thiabendazole-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C4H7N3S
Peso molecular:
207.20
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C1(C2=N[13C]3=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]3N2)=CSC=N1
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)