Documentos
34529
Supelco
Sulfisozole sodium
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-3-isoxazolylbenzenesulfonamide monosodium salt, 4-Amino-N-(isoxazol-3-yl)-N-sodiobenzenesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8N3NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
261.23
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
linha de produto
VETRANAL®
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C9H8N3O3S.Na/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-5-6-15-11-9;/h1-6H,10H2;/q-1;+1
chave InChI
ILJOTUZCTLKWTO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.