Documentos Principais
34185
Supelco
Diethyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 1.805,00
R$ 1.805,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 1.805,00
About This Item
Fórmula linear:
C6D4(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
226.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.805,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
298-299 °C (lit.)
pf
−3 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(c1[2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
chave InChI
FLKPEMZONWLCSK-KDWZCNHSSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)