Key Documents
34154
Supelco
Flufenacet ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-[(4-Fluorophenyl)(1-methylethyl)amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt, Flufenacet sulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13FNNaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
297.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 535
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(C)N(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H14FNO4S.Na/c1-8(2)13(11(14)7-18(15,16)17)10-5-3-9(12)4-6-10;/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
chave InChI
QKYDPLRLNWGQEJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)