34102
Dicamba methyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl 3,6-dichloro-2-methoxybenzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1c(Cl)ccc(Cl)c1OC
InChI
1S/C9H8Cl2O3/c1-13-8-6(11)4-3-5(10)7(8)9(12)14-2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
AWSBKDYHGOOSML-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?