Documentos Principais
34080
Supelco
2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide
purum p.a., for the determination of CN-, phenols, for the detection of phosphatase, ≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2Br2ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
299.35
Beilstein:
2094249
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
grau
purum p.a.
Ensaio
≥98.0% (AT)
qualidade
for the detection of phosphatase
for the determination of CN-, phenols
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
pf
75-84 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl\N=C1\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
InChI
1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
chave InChI
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Atenção
may discolor to orange-brown on storage
Outras notas
Reagent for the determination of phenols after TLC; Determination of organophosphorus comp.; Determination of cyanide
Pictogramas
Exploding BombExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Self-react. A - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W. Funk et al.
J. Planar Chromatogr., 2, 285-285 (1989)
G.G. Guilbault et al
Analytical Chemistry, 37, 1395-1395 (1965)
D. Svobodova et al.
Mikrochimica Acta, 251-251 (1977)