33743
Chlozolinate solution
100 μg/mL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Ethyl 3-(3,5-dichlorophenyl)-5- methyl-2,4-dioxo-5-oxazolidinecarboxyate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
100 μg/mL in cyclohexane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H11Cl2NO5/c1-3-20-11(18)13(2)10(17)16(12(19)21-13)9-5-7(14)4-8(15)6-9/h4-6H,3H2,1-2H3
chave InChI
IGUYEXXAGBDLLX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?