33672
Trifloxysulfuron sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].COc1cc(OC)nc(NC(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ncccc2OCC(F)(F)F)n1
InChI
1S/C14H14F3N5O6S.Na/c1-26-9-6-10(27-2)20-12(19-9)21-13(23)22-29(24,25)11-8(4-3-5-18-11)28-7-14(15,16)17;/h3-6H,7H2,1-2H3,(H2,19,20,21,22,23);/q;+1/p-1
chave InChI
UFEIWEXHHOXPGP-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?